Learn More
Cytiva FKS Forschungsqualität, bestrahlt und Wärme-inaktiviert
Fötales Kälberserum in Forschungsqualität, Herkunft: Südamerika. Bestrahlt und hitzeinaktiviert.
Marke:  Cytiva SV30160.03IH
Artikelnummer. 15745533
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Ergänzung des Wachstums der Forschungszellkultur mit qualitativ hochwertigem HyClone fötalem Kälberserum aus Südamerika.
  • Aus EU-zugelassenen südamerikanischen Ländern, mit vollständiger Rückverfolgbarkeit zurück zur ursprünglichen Quelle
  • Niedriger Antikörpergehalt, hohe Wachstumsfaktoren
  • Hergestellt anhand „True Pool“-Technologie, damit Gleichförmigkeit und Konsistenz von Flasche zu Flasche gegeben ist
  • Gefiltert durch drei aufeinanderfolgende Filter mit Porengröße 100 μm (0.1 μm)
  • Viren-Paneltest gemäß 9 CFR 113.53
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Südamerika
500 mL
Forschungsgrad
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva FKS Forschungsqualität, bestrahlt und Wärme-inaktiviert > 500 ml