Learn More
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Quantitative E. coli DNA Kits
This quantitative PCR (qPCR)-based kit, part of the resDNASEQ™ E. coli Residual DNA Quantitation System, enables highly sensitive quantitation of host cell DNA from E. coli expression systems, typically in less than 4 hours.
5375.00 CHF - 6565.00 CHF
Spezifikation
Nachweisverfahren Primer-Sonde
Format Kit
PCR-Methode qPCR
Wirtszelle E.coli
Marker oder Farbstoff FAM
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
30067392
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
4458435
Assay Kit only
5375.00 CHF
100 Reaktionen
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
30000687
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
4460366
Assay Kit and Sample Preparation
6565.00 CHF
100 Reaktionen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Primer-Sonde
qPCR
FAM
100 reactions
Kit
E.coli
resDNASEQ™
100 Reaktionen
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Quantitative E. coli DNA Kits