Learn More
Thermo Scientific Chemicals Resazurin, Natriumsalz, rein, hoch reines biologisches Färbemittel
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Resazurin, sodium salt |
Farbstoffgehalt | 80% min. |
Beilstein | 27, 128 |
Merck Index | 14, 8141 |
Infrarotspektrum | Echt |
Formelmasse | 251.17 |
Güte | Rein |
Verpackung | Glasflasche |
UV-Spektrometrie | Complies |
Farbe | Schwarz bis Grün |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Resazurin, sodium salt
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 3H-Phenoxazin-3-one,7-hydroxy-, 10-oxide, sodium salt
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Resazurin, Natriumsalz, rein, hoch reines biologisches Färbemittel >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur