Learn More
Sartorius™ ReproEasy Performance Testpads
Testpads für die regelmäßige Überprüfung der Leistung des MA37/160 Feuchtigkeitsanalysators.
83.55 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) MA37/160 Feuchtigkeitsanalysator
Typ Testpads für Feuchteanalysatoren, 10/Packung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
15689963
Unterlagen ansehen
Sartorius™
YHP01MA
Testpads für Feuchteanalysatoren, 10/Packung
83.55 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Testpads für die regelmäßige Überprüfung der Leistung des MA37/160 Feuchtigkeitsanalysators.
  • Ermöglicht es Ihnen, schnell zu überprüfen, ob ein Gerät ordnungsgemäß funktioniert und korrekte Ergebnisse liefert.
  • Zusammen mit der Leistungsprüffunktion im Feuchtebestimmer verwenden.
Spezifikation
Spezifikation
MA37/160 Feuchtigkeitsanalysator
Testpads für Feuchteanalysatoren, 10/Packung