Learn More
Sartorius™ ReproEasy Performance Testpads
Testpads für die regelmäßige Überprüfung der Leistung des MA37/160 Feuchtigkeitsanalysators.
Marke: Sartorius™ YHP01MA
79.37 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23276" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
Testpads für die regelmäßige Überprüfung der Leistung des MA37/160 Feuchtigkeitsanalysators.
- Ermöglicht es Ihnen, schnell zu überprüfen, ob ein Gerät ordnungsgemäß funktioniert und korrekte Ergebnisse liefert.
- Zusammen mit der Leistungsprüffunktion im Feuchtebestimmer verwenden.
Spezifikation
MA37/160 Feuchtigkeitsanalysator | |
10/Pckg. | |
Testpads für Feuchteanalysatoren, 10/Packung |