Learn More
Cole-Parmer™ Ersatz-UV-Röhren
Diese Ersatz-UV-Röhren eignen sich für UV-Lampen.
Marke: Cole-Parmer™ 09815-55
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ersatz-UV-Röhren
- Produkt kann Spuren von Quecksilber enthalten
- Vorsicht bei Bruch, Reinigung, Versand und/oder Entsorgung
Spezifikation
15 W | |
365 nm | |
25,5 mm | |
UV-Röhre |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Ersatz-UV-Röhren > Wirkleistung:15w; Wellenlänge:365 nm; für UV-Dunkelkammer
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur