Learn More
Fisherbrand™ Ersatzspitzen für Sonic Dismembratoren der Modelle 505 und 705
Ersatzspitze für Sonden mit auswechselbarer Spitze
Marke:  Fisherbrand™ FB4407
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12961171
  • 97.80 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : Sonde
Beschreibung
Beschreibung
Ersatzspitze für Sonden mit auswechselbarer Spitze
  • Ersatzspitzen für Ultraschall-Homogenisatoren der Modelle 505 und 705
Bestellinformation
Für Ersatzsonden siehe FB4207, FB4208. FB4209, FC4210, FB4217, FB4218, FB4219, FB4220.
Spezifikation
Spezifikation
Ersatzspitze
0.75 Zoll
1,9 cm
0,75 in.-Sonde für die Q500 und Q700 Ultraschall-Homogenisatoren (FB4207)
50 bis 500 ml
0,75 Zoll
19 mm
Je 1
Dokumentation
Flyers
Name des Produkts
Fisherbrand™ Ersatzspitzen für Sonic Dismembratoren der Modelle 505 und 705 > Ersatzspitze; für Modell 505, 705 Ultraschall-Homogenisatoren; Spitzendurchmesser: 3/4 in