Learn More
Trajan™ Ersatzspritzenkolben
Für Gaschromatographiesysteme
80.95 CHF - 88.65 CHF
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15238983
|
Trajan™
073632 |
0.7 mm |
80.95 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15228983
|
Trajan™
073631 |
0.5 mm |
80.95 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15218983
|
Trajan™
073630 |
0.4 mm |
88.65 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Ferrulensystem der nächsten Generation für die Gaschromatographie
- Verhindert Leckagen
- Keine Kontamination
- Nach Ablauf des Temperaturzyklus ist kein Nachziehen erforderlich
- Sauberere Spektren für bessere Bibliotheks-Matches
Spezifikation
GC-Ferrule | |
10/Pckg. |