Learn More
Trajan™ Ersatzspritzenkolben
Für Gaschromatographiesysteme
Marke:  Trajan™ 073631
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15228983
  • 80.95 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ferrulensystem der nächsten Generation für die Gaschromatographie
  • Verhindert Leckagen
  • Keine Kontamination
  • Nach Ablauf des Temperaturzyklus ist kein Nachziehen erforderlich
  • Sauberere Spektren für bessere Bibliotheks-Matches
Spezifikation
Spezifikation
GC-Ferrule
10/Pckg.
0.5 mm