Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Scheidetrichter nach Squibb, aus transparentem FEP, konisch, mit Schraubverschluss
GREENER_CHOICE
Reparieren Sie Scheidetrichter mit dieser Ersatz-Absperrhahn-Baugruppe für Thermo Scientific™ Nalgene™ Scheidetrichter, die einen auslaufsicheren† Sitz ohne Schmierung gewährleistet.
Marke:  Thermo Scientific™ 714301-1050
96.95 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10489182
  • 105.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Reparieren Sie Scheidetrichter mit dieser Ersatz-Absperrhahn-Baugruppe für Thermo Scientific™ Nalgene™ Scheidetrichter, die einen dichten Sitz ohne Schmierung gewährleistet. Diese Tetrafluorethylenbaugruppe hat eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit und kann chemisch desinfiziert werden.
  • Zur Verwendung mit Nalgene™ Scheidetrichtern aus Teflon™ Fluorpolymer
  • Können chemisch sterilisiert werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kunststoff
Ersatz-Absperrhahn-Baugruppe; Absperrhahn TFE 4301-2000 2 l
Nalgene Separatory Funnels
1
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1428166 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/05/2025 Catalog Number714301-1050
Chargennummer1420968 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/01/2025 Catalog Number714301-1050
Chargennummer1314165 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number714301-1050
Chargennummer1376629 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number714301-1050
Chargennummer1307553 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number714301-1050
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Scheidetrichter nach Squibb, aus transparentem FEP, konisch, mit Schraubverschluss > Ersatzabsperrhahn
Teflon™ ist eine Marke der Chemours Company FC, LLC, die unter Lizenz von Nalge Nunc International Corporation verwendet wird.