Learn More
Electrothermal™ REPLACEMENT ELEMENT FOR EMA Leistung: 300 W
Marke:  Electrothermal™ 10086-47
Artikelnummer. 11768432
  • 403.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Beschreibung
Für Kolben: 1000mL
Leistung: 300 W
Spezifikation
Spezifikation
1000 mL
230 V
Ersatz-Heizelement
EMEA3/6/1000
Gehäuse 300w
50 Hz
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Electrothermal™ REPLACEMENT ELEMENT FOR EMA Leistung: 300 W > Kapazität: 1000 ml