Learn More
Thermo Scientific™ Ersatzkanülen für GC-Spritzen
Thermo Scientific™ Spritzenersatzkanülen sind für Spritzen mit austauschbaren Kanülen erhältlich.
Marke:  Thermo Scientific™ 36550046
88.27 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10270095
  • 92.95 CHF / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Beschreibung
Thermo Scientific™ Spritzenersatzkanülen sind für Spritzen mit austauschbaren Kanülen erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
36550046
Spritzenersatznadel
75 mm
Thermo Scientific Spritze, Modell 36500520
31 G
10 μl
Konus
Abnehmbar
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Ersatzkanülen für GC-Spritzen > Zur Verwendung mit der Thermo Scientific Spritze 36500520
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.