Learn More
Thermo Scientific™ Ersatzkanülen für GC-Spritzen
Thermo Scientific™ Spritzenersatzkanülen sind für Spritzen mit austauschbaren Kanülen erhältlich.
Marke:  Thermo Scientific™ 36566485
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10055864
  • 57.95 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Beschreibung
Thermo Scientific™ Spritzenersatzkanülen sind für Spritzen mit austauschbaren Kanülen erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
36566485
Spritzenersatznadel
50 mm
Thermo 36500495, 36503015 Spritzen
23 G
50 μl
Konus
Abnehmbar
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Ersatzkanülen für GC-Spritzen > Zur Verwendung mit den Thermo Scientific Spritzen 36500495 und 36503015
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.