Learn More
Labconco™ Verteiler aus Glas
Erleichtern Sie die Absaugung von Dämpfen aus Kjeldahl-Verdaus, indem Sie einen Labconco Verteiler aus Glas in Ihr System integrieren.
Marke: Labconco™ 6001100
Additional Details : Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
- Der Verteiler aus Glas mit 6 Anschlüssen saugt Dämpfe aus Kjeldahl-Verdaus ab
- Gezacktes Verbindungsstück für Wasserabsaugung
Spezifikation
Verteiler | |
Glas |