Spezifikation
399 °C | |
Für Heißsiegeler | |
5,08 mm |
Ersatzheizelement | |
304,8 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Ersatzheizelemente > Länge:304,8mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur