Learn More
Fisherbrand™ Ersatz-Deuteriumlampe für Shimadzu HPLC-Detektor für UV-Licht und sichtbares Licht
Fisherbrand™ Ersatz-Deuteriumlampen für Shimadzu UV- und Vis HPLC-Detektoren haben eine Lebensdauer von 2000 Betriebsstunden bzw. 12 Monaten.
Marke: Fisherbrand™ 11941-26
1066.19 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Lange Lebensdauer
- OEM-Ersatzlieferung
- Rückverfolgbar durch Seriennummer
Bestellinformation
Cat. No. 14-500-725 is comparable to Shimadzu part 228-34016-02.
Compliance
WEEE- und RoHS-konform
Spezifikation
Deuterium | |
Shimadzu SPD-10A, AVP, AV, AVVP, M1 UV und sichtbarer HPLC-Detektor | |
Ersatz-Detektorlampe |