Learn More
Trajan™ Replaceable Plunger in Needle Kit
SGE NanoVolume syringes are designed to inject down to 50nL with high precision and accuracy
Marke:  Trajan™ 033715
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10137500
  • 64.05 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Beschreibung
  • Hohe Präzision und Genauigkeit für Injektionen mit kleinen Volumina
  • Kits mit Ersatzkolben/-nadeln
  • Kits sind aufeinander abgestimmt. Nadeln und Kolben müssen als Satz ersetzt werden
Spezifikation
Spezifikation
Spitze aus Edelstahl
0.63 mm
Ersatznadel und -kolben: NP0.5B-HP-0.63
42 mm
Spritzen (0,5 μl)
23 G
0.63 mm
1, 0,5 μl
Konus
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trajan™ Replaceable Plunger in Needle Kit > Nadellänge:42mm