Learn More
Gilson™ Repetman™ nichtsterile Pipettenspitzen
Aus Polypropylen. Gilson™ Repetman™ Nichtsterile Pipettenspitzen gewährleisten genaue Ergebnisse bei viskosen, dichten, flüchtigen oder heißen Flüssigkeiten.
Marke: Gilson™ F164550
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Verdrängungspipetten mit automatischer Größenerkennung der Gilson Repet™ Spitzen, um das Pipettieren zu vereinfachen und zu beschleunigen
- Für eine kontinuierliche Volumeneinstellung von 1 μl bis 50 ml
- Vollständig angepasste und intuitive Bedienung mit drei Betriebsmodi: Pipettieren, Dispensieren und automatisches Dispensieren
- Einfache Bedienung mit echter Pipettierratenerkennung und automatischer Anpassung des Dosierrhythmus
- Einfaches Laden des Akkus auf dem automatischem Ladeständer
- Durch das offene System kompatibel mit den meisten handelsüblichen Spritzenspitzen
- Hochpräziser Motorantrieb und Leichtbauweise eliminieren das Risiko von Verletzungen durch wiederholte Belastung (RSI-Syndrom). Repetman™ ist aufgrund seiner absoluten Zuverlässigkeit und Leistung ideal geeignet für Routineanwendungen in den Bereichen Klinik, Biologie, Chemie, Lebensmittel und Getränke, Pharmazie, Kosmetik und Forensik.
Specificatie
5 ml | |
10 % ±0.3, 50 % ±0.15, 100 % ±0.08 CV | |
CE, IVD | |
Repetman™ |
Unsteril | |
10 % ±0.8 %, 50 % ±0.5 %, 100 % ±0.5 % | |
Gilson™ Repetman™ | |
Polypropylen |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Gilson™ Repetman™ nichtsterile Pipettenspitzen > Volumen: 5 ml
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction