Learn More
Gilson™ Repetman™ nichtsterile Pipettenspitzen
GREENER_CHOICE
Aus Polypropylen. Gilson™ Repetman™ Nichtsterile Pipettenspitzen gewährleisten genaue Ergebnisse bei viskosen, dichten, flüchtigen oder heißen Flüssigkeiten.
Marke:  Gilson™ F164530
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12679601
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Verdrängungspipetten mit automatischer Größenerkennung der Gilson Repet™ Spitzen, um das Pipettieren zu vereinfachen und zu beschleunigen
  • Für eine kontinuierliche Volumeneinstellung von 1 μl bis 50 ml
  • Vollständig angepasste und intuitive Bedienung mit drei Betriebsmodi: Pipettieren, Dispensieren und automatisches Dispensieren
  • Einfache Bedienung mit echter Pipettierratenerkennung und automatischer Anpassung des Dosierrhythmus
  • Einfaches Laden des Akkus auf dem automatischem Ladeständer
  • Durch das offene System kompatibel mit den meisten handelsüblichen Spritzenspitzen
  • Hochpräziser Motorantrieb und Leichtbauweise eliminieren das Risiko von Verletzungen durch wiederholte Belastung (RSI-Syndrom). Repetman™ ist aufgrund seiner absoluten Zuverlässigkeit und Leistung ideal geeignet für Routineanwendungen in den Bereichen Klinik, Biologie, Chemie, Lebensmittel und Getränke, Pharmazie, Kosmetik und Forensik.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1,25 mL
10 % ±0,6, 50 % ±0,3, 100 % ±0,15 CV
CE, IVD
Repetman™
Unsteril
10 % ±0,9%, 50 % ±0,6%, 100 % ±0,6%
Gilson™ Repetman™
Polypropylen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson™ Repetman™ nichtsterile Pipettenspitzen > Volumen: 1.25 ml