Learn More
Gilson™ Repetman™ nichtsterile Pipettenspitzen
Aus Polypropylen. Gilson™ Repetman™ Nichtsterile Pipettenspitzen gewährleisten genaue Ergebnisse bei viskosen, dichten, flüchtigen oder heißen Flüssigkeiten.
Marke: Gilson™ F164510
126.63 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24285" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verdrängungspipetten mit automatischer Größenerkennung der Gilson Repet™ Spitzen, um das Pipettieren zu vereinfachen und zu beschleunigen
- Für eine kontinuierliche Volumeneinstellung von 1 μl bis 50 ml
- Vollständig angepasste und intuitive Bedienung mit drei Betriebsmodi: Pipettieren, Dispensieren und automatisches Dispensieren
- Einfache Bedienung mit echter Pipettierratenerkennung und automatischer Anpassung des Dosierrhythmus
- Einfaches Laden des Akkus auf dem automatischem Ladeständer
- Durch das offene System kompatibel mit den meisten handelsüblichen Spritzenspitzen
- Hochpräziser Motorantrieb und Leichtbauweise eliminieren das Risiko von Verletzungen durch wiederholte Belastung (RSI-Syndrom). Repetman™ ist aufgrund seiner absoluten Zuverlässigkeit und Leistung ideal geeignet für Routineanwendungen in den Bereichen Klinik, Biologie, Chemie, Lebensmittel und Getränke, Pharmazie, Kosmetik und Forensik.
Spezifikation
0,1 mL | |
10 % ±2, 50 % ±1, 100 % ±0,5 CV | |
CE, IVD | |
Repetman™ |
Unsteril | |
10 % ±1,6 %, 50 % ±1,2 %, 100 % ±1 % | |
Gilson™ Repetman™ | |
Polypropylen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson™ Repetman™ nichtsterile Pipettenspitzen > Volumen: 0.1 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur