Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Spritzen mit austauschbarer Kanüle für Thermo Scientific™ Geräte
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Spritzen mit abnehmbarer Nadel für eine genaue und reproduzierbare Probenzuführung in GC-Geräte, mit oder ohne Nadel.
Marke:  Thermo Scientific™ 365C6610
97.99 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15274563
  • 98.48 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Erhalten Sie Haltbarkeit, Klarheit und Genauigkeit bei der Probeneinführung in der Gaschromatographie (GC), um zuverlässige Analyseergebnisse zu erzielen, und zwar immer und immer wieder. Thermo Scientific™ Spritzen mit abnehmbarer Nadel bieten eine genaue und reproduzierbare Probeneinführung mit oder ohne Nadel. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Größen, Typen und Kompatibilität mit Autosampler-Systemen zur Gaschromatographie. Erhältlich in Standardgröße mit leicht ablesbaren schwarzen und lösungsmittelbeständigen Markierungen.
  • Manuelle Spritzen in Industriestandardgröße
  • Skalierung mit weißem Hintergrund für einfaches Ablesen
  • Lösungsmittelbeständige Markierungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
26s G
GC-Autosamplerspritze, abnehmbare Kanüle
42 mm
Shimadzu GC-Geräte
42 mm
5 μl
Konus
365RN663
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Autosampler-Spritzen mit austauschbarer Kanüle für Thermo Scientific™ Geräte >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.