Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Spritzen mit austauschbarer Kanüle für Thermo Scientific™ Geräte
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Spritzen mit abnehmbarer Nadel für eine genaue und reproduzierbare Probenzuführung in GC-Geräte, mit oder ohne Nadel.
Marke:  Thermo Scientific™ 365D1841
70.66 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10785174
  • 71.01 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
26 G
GC-Autosamplerspritze, abnehmbare Kanüle
10 μl
Konus
365RN362
50 mm
Nein
50 mm
CTC GC-Geräte
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Autosampler-Spritzen mit austauschbarer Kanüle für Thermo Scientific™ Geräte > 10 μl; 26 Gauge; 50 mm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.