Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Spritzen mit austauschbarer Kanüle für Thermo Scientific™ Geräte
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Spritzen mit abnehmbarer Nadel für eine genaue und reproduzierbare Probenzuführung in GC-Geräte, mit oder ohne Nadel.
Marke:  Thermo Scientific™ 36503015
118.08 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10724847
  • 118.67 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
23 G
GC-Autosamplerspritze, abnehmbare Kanüle
50 mm
AS2000 Autosampler
50 mm
50 μl
Konus
36566485
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Autosampler-Spritzen mit austauschbarer Kanüle für Thermo Scientific™ Geräte > 23 Gauge; 50 mm Länge; 50 μl
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.