Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Abnehmbare Nadel
Qualitativ hochwertige Ersatznadeln für die Verwendung mit Agilent Autosamplerspritzen mit abnehmbarer Nadel.
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 037717
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10075620
  • 39.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-08-2025
Beschreibung
  • Die Nadellänge ist die exponierte Länge der Nadel
  • Zur Verwendung mit Agilent Technologies Autosamplern
Spezifikation
Spezifikation
23 G
Ersatznadel
Konus
0.63 mm
50 mm
Spritzen (10 μl)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trajan Scientific and Medical™ Abnehmbare Nadel > Außendurchmesser: 0.63 mm