Learn More
Thermo Scientific™ Flu A and B Control Swab
Validate the test procedures of Thermo Scientific™ Xpect™ Remel™ Flu A and B test kits with Thermo Scientific Xpect Remel Flu A and B Control Swab.
Marke:  Thermo Scientific™ R246003
Artikelnummer. 12739270
  • 292.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Beschreibung
Validate the test procedures of Thermo Scientific™ Xpect™ Remel™ Flu A and B test kits with Thermo Scientific Xpect Remel Flu A and B Control Swab.
These kits contain positive and negative controls to monitor test performance.
Human influenza A and B viruses cause seasonal epidemics of disease (known as the flu season) almost every winter. Flu A is known to cause flu pandemics. The Influenza A and B test is performed for the qualitative detection and differentiation of Influenza A virus, including H5N1 and H1N1, and Influenza B virus in nasal/throat/nasopharyngeal swab or nasopharyngeal aspirate.
This kit contains Flu A control dry swab containing inactivated influenza A antigen and Flu B control dry swab containing inactivated influenza B antigen.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
Influenza
20 Flu A+/Flu B- control swabs and 20 Flu A-/Flu B+ control swabs
Xpect Flu A and B Control Swab
Control
40 Swabs
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer970547 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog NumberR246003
Chargennummer966637 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog NumberR246003
Chargennummer942860 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog NumberR246003
Chargennummer920116 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog NumberR246003
Chargennummer891031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog NumberR246003
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Flu A and B Control Swab > Control Swabs