Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ XLD Agar
Remel XLD Agar wird zur Isolierung und Differenzierung enterischer Krankheitserreger verwendet.
Marke: Thermo Scientific™ R459902
189.77 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Remel XLD Agar wird zur Isolierung und Differenzierung enterischer Krankheitserreger verwendet.
Spezifikation
Industrieanwendung: USP | |
Pulver | |
500 g |
XLD-Agar | |
Agar | |
Für 9.0 l Medium |
Nur für Laboranwendungen