Learn More
Thermo Scientific™ Wellcogen™ Streptococcus pneumoniae Latex-Agglutinationstest
Weisen Sie Kapselantigene von Streptococcus pneumoniae, die in menschlichen Körperflüssigkeiten oder Blutkulturen vorhanden sind, schnell mittels Latex-Agglutination nach.
Marke:  Thermo Scientific™ R30859001
285.35 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11454089
  • 364.00 CHF / 30 Tests
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit dem mit Thermo Scientific™ Wellcogen™ Streptococcus pneumoniae Latex-Agglutinationstest können Sie Antigene von Streptococcus pneumoniae direktaus humaner Zerebrospinalflüssigkeit (Liquor), Serum, Urin- oder Blutkulturen nachweisen.
Dieser Latex-Schnelltest wird zum qualitativen Nachweis des Kapselantigens von Streptococcus pneumoniae (Pneumokokken) verwendet, das infolge von Infektionen in Körperflüssigkeiten oder in Blutkulturen vorliegt.
Das Reagenz besteht aus Polystyrol-Latexpartikeln, die mit spezifischen Antikörpern beschichtet sind. Die Antikörper wurden aus einem omnivalenten Serum aufgereinigt, das mit allen bekannten serologischen Typen von Pneumokokken reagiert. Diese Latexpartikel agglutinieren in Gegenwart einer ausreichenden Menge an homologem Antigen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Thermo Scientific Marken, die manuelle, halb und vollautomatisierte Testmöglichkeiten, ein großes Angebot an Nährmedien und Diagnostische Test vereinen. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
Ja
Streptokokken-Testkit
Wellcogen Streptococcus pneumoniae Test-Kit
Streptococcus pneumoniae
30 Tests/Kit
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6172785 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/02/2025 Catalog NumberR30859001
Chargennummer6160256 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2024 Catalog NumberR30859001
Chargennummer6135735 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/10/2024 Catalog NumberR30859001
Chargennummer6002351 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/07/2024 Catalog NumberR30859001
Chargennummer6002350 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/06/2024 Catalog NumberR30859001
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Wellcogen™ Streptococcus pneumoniae Latex-Agglutinationstest > Wellcogen S. pneumoniae-Kit