Learn More
Thermo Scientific™ Wellcogen™ Bakterienantigen Latex-Agglutinationsschnelltest
Weisen Sie bakterielle Antigene aus humanen Körperflüssigkeiten schnell mittels Latex-Agglutination nach.
Marke:  Thermo Scientific™ R30859602
1017.51 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11484089
  • 1260.00 CHF / 30 Tests
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Mit dem mit Thermo Scientific™ Wellcogen™ Bakterienantigen Latex-Agglutinationsschnelltest können Sie Antigene direkt aus humaner Zerebrospinalflüssigkeit (Liquor), Serum, Urin- oder Blutkulturen nachweisen.
Verwenden Sie diesen Latex-Agglutinationsschnelltests zum qualitativen Nachweis der Antigene von Streptococcus der Gruppe B, H. influenzae Typ b, S. pneumoniae, N. meningitidis der Gruppen A, C, Y oder W135, N. meningitidis der Gruppe B und E. coli K1, die infolge einer Infektion in Zerebrospinalflüssigkeit (Liquor) vorliegen.
Mit diesem Kit können unter anderem auch Serum, Urin oder Blutkultur-Überstände auf die meisten dieser Antigene getestet werden. Im Falle von Kulturmedien-Isolaten kann nur N. meningitidis der Gruppe B oder E. coli K1 nachgewiesen werden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Thermo Scientific Marken, die manuelle, halb und vollautomatisierte Testmöglichkeiten, ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereinen. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
Ja
Streptococcus der Gruppe B; H. influenzae Typ b; S. pneumoniae; N. meningitidis der Gruppen A, C, Y oder W135; N. meningitidis der Gruppe B; E. coli K1
Wellcogen Bakterienantigen-Kit
Antigene in Körperflüssigkeiten
30 Tests/Kit
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6208641 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2025 Catalog Number
Chargennummer6208580 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2025 Catalog Number
Chargennummer6191766 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/03/2025 Catalog NumberR30859602
Chargennummer6183556 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/02/2025 Catalog NumberR30859602
Chargennummer6160252 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/12/2024 Catalog NumberR30859602
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Wellcogen™ Bakterienantigen Latex-Agglutinationsschnelltest > Testkit auf Antigene für bakterielle Meningitis; 30 St./Pckg.