Learn More
Thermo Scientific™ Streptex Latex Gruppe C
Streptex Latex Gruppe C ist ein Zusatzreagenz, das mit dem Streptex Gruppierungssystemkit für Streptokokken verwendet wird.
Marke: Thermo Scientific™ R30950801
126.66 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ergänzen Sie die Reagenzien im Thermo Scientific™ Remel™ Streptex™ Latex Agglutinationskit mit dem Thermo Scientific Remel Streptex Latex Gruppe C. Das Streptex Latex Agglutinationskit ist ein Latexschnelltest zum nachweis und Identifizierung der Lancefield-Gruppen von Streptokokken A, B, C, D, F und G und enthält alle für das System notwendigen Komponenten. Der Test verwendet Latexpartikel, die gegen gruppenspezifischen Antikörpern sensibilisiert sind, die in Gegenwart homologer Antigene agglutinieren.
Streptokokken können aufgrund ihrer hämolytischen Reaktionen, die durch das Auftreten von Zonen um Kolonien auf Blutagar angezeigt werden, im Allgemeinen als Alpha, Beta oder Gamma klassifiziert werden. Beta-hämolytische Streptokokken werden weiter durch Lancefield-Gruppen charakterisiert.
Die meisten Streptokokkenspezies besitzen gruppenspezifische Antigene, die in der Regel strukturelle Kohlenhydratkomponenten der Zellwand sind. Lancefield wies nach, dass diese Antigene in löslicher Form extrahiert und durch Ausfällungsreaktionen mit homologen Antiseren identifiziert werden können.1 Mit gruppenspezifischen Antikörpern beschichtete Polystyrol-Latexpartikel agglutinieren stark in Gegenwart homologer Antigene und bleiben in glatter Suspension, wenn kein homologes Antigen vorhanden ist.
- Sofort einsatzbereit: Die Latexsuspension wird als gebrauchsfertiges Reagenz geliefert.
- Wirtschaftliche Lösung: Da die Kit-Komponenten separat erhältlich sind, können Sie Kosten minimieren.
- Farbcodiertes Reagenz: Rosa Kappe.
Streptex Latex Gruppe C-Reagenz enthält Latex-Spezifikum für Gruppe C, ausreichend für bis zu 50 Tests, geliefert in einzelnen Tropfflaschen aus Kunststoff. Die mit gereinigtem Antikörper (Kaninchen) gegen das Gruppe-C-Antigen beschichteten Polystyrollatexpartikelsind bei einer Konzentration von 0,5 % in Phosphat-Puffer (pH 7,4) mit 0,1 % Natriumazid als Konservierungsmittel suspendiert.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Gruppe C | |
Lancefield Gruppe C | |
Lancefield C |
Ja | |
Streptokokken-Testkit | |
50 Tests/Kit |