Learn More
Thermo Scientific™ Streptex™ Säure-Extraktionskit
Streptex™ Säure-Extraktionskit zur schnellen Extraktion und Identifikation von Streptokokken-Antigenen der Lancefield-Gruppe aus Kulturen.
Marke:  Thermo Scientific™ R30951301
134.82 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13275789
  • 140.00 CHF / 50 Tests
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Thermo Scientific™ Remel™ Streptex™ Säure-Extraktionskit in Verbindung mit dem Streptex™ Kit (ZL50/R309550501 und ZL61/R30164701) zur schnellen Extraktion und Identifikation von Streptokokken-Antigenen der Lancefield-Gruppe aus Kulturen. Lancefield wies nach, dass diese Antigene in löslicher Form extrahiert und durch Ausfällungsreaktionen mit homologen Antiseren identifiziert werden können.1 Das Streptex™ Kit erfordert zur Extraktion des Gruppenantigens eine Inkubation von mindestens 10 Minuten bei 37 °C. Die in diesem Kit enthaltenen Reagenzien ermöglichen eine schnellere Extraktion des Gruppenantigens.
Streptokokkenspezies werden anhand ihrer hämolytischen Eigenschaften (alpha und beta) klassifiziert. Beta-hämolytische Streptokokken werden weiter mithilfe der Lancefield-Gruppierung klassifiziert. Die meisten Streptokokkenspezies besitzen gruppenspezifische Antigene. Dies sind in der Regel strukturelle Kohlenhydratkomponenten der Zellwand.
Die gruppenspezifischen Antigene werden durch selpetrige Säure in einem einfachen und kurzen Inkubationsschritt aus den Streptokokken extrahiert. Danach wird das Extrakt neutralisiert, und die Antigene werden mit Suspensionen von mit gruppenspezifischen Antikörpern beschichteten Latexpartikeln nachgewiesen und identifiziert.
  • Gebrauchsfertig: Reagenzienkit
  • Schnelle Extraktion: Innerhalb 1 Minute.
  • Einfache Identifizierung: Eine Aggregation von Latexpartikeln wird als positives Ergebnis interpretiert.
Das Säure-Extraktionskit enthält Reagenzien für die Extraktion der Lancefield-Gruppen A, B, C, F und G bei Raumtemperatur (18–30 °C). Die Extraktion ist innerhalb 1 Minute abgeschlossen. Das Antigen der Gruppe D kann mit den Reagenzien dieses Kits nicht extrahiert werden.
Die Latexsuspensionen für die Gruppen A, B, C, D, F und G werden im Streptex™ Kit (ZL50/R30950501 und ZL61/R30164701) oder als separate Suspensionen geliefert.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Streptex- und Säure-Extraktionskit
Beta-hämolytische Streptokokken
7 ml je Extraktionsreagenz 1, 2 und 3, Einwegröhrchen, Einwegröhrchenhalter, Mischstäbchen, Probendispenser
50 Tests/Kit
Ja
Streptokokken-Testkit
Lancefield A, B, C, F und G
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6227226 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2025 Catalog Number
Chargennummer6195541 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/04/2025 Catalog NumberR30951301
Chargennummer6182325 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2025 Catalog NumberR30951301
Chargennummer6154648 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberR30951301
Chargennummer6129047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2024 Catalog NumberR30951301
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Streptex™ Säure-Extraktionskit > 50/Packung