Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Sabouraud-Dextrose-Agar, pH 5.6
Remel Sabouraud Dextrose Agar, pH 5.6 wird zur Isolierung von Pilzen verwendet.
Marke: Thermo Scientific™ R454462
179.31 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Remel Sabouraud Dextrose Agar, pH 5.6 wird zur Isolierung von Pilzen verwendet.
Spezifikation
Industrieanwendung: USP | |
Pulver | |
500 g |
Sabouraud-Dextrose-Agar, pH 5,6 | |
Agar | |
Für 7,7 l Medium |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Nur für Laboranwendungen