Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Rappaport-Vassiliadis-Salmonella-Anreicherungsbouillon
Remel Rappaport-Vassiliadis-Salmonellen-Anreicherungsbouillon wird zur selektiven Anreicherung und Isolierung von Salmonella-Spezies verwendet.
Marke: Thermo Scientific™ R455432
254.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Remel Rappaport-Vassiliadis-Salmonellen-Anreicherungsbouillon wird zur selektiven Anreicherung und Isolierung von Salmonella-Spezies verwendet.
Bestellhinweis:
Industrieanwendung: USP.
Spezifikation
Erfüllt die USP-Normen | |
Pulver | |
500 g |
Rappaport-Vassiliadis-Salmonellen-Anreicherungsbouillon | |
Trockenkulturmedien |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Nur für Laboranwendungen