Learn More
Thermo Scientific™ PathoDX™ Strep C-Gruppierungslatex
PathoDx Strep C-Gruppierungslatex wird mit Strep-Gruppierungskits verwendet.
Marke:  Thermo Scientific™ R62032
Artikelnummer. 12637709
  • 84.45 CHF / 60 Tests
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Remel™ PathoDx™ und Strep C-Gruppierungslatex mit Strep-Gruppierungskits. Das PathoDx-Verfahren verwendet eine Latexagglutinationsmethode in Kombination mit einem Salpetersäure-Extraktions-Verfahren1,2 Die an die Latex-Partikel gebundenen IgG-Antikörper sind jeweils hochspezifisch für ein bestimmtes Streptokokken-Gruppenantigen. Diese Methode bietet im Vergleich zu anderen Streptokokken-Gruppierungsverfahren erhebliche Vorteile hinsichtlich Schnelligkeit, Einfachheit und Komfort.
Die Streptokokken-Gruppenkohlehydrate der Streptokokken-Gruppe C sind komplexe Antigene mit einem Rhamnose-Oligosaccharid und unterschiedlichen Seitenketten, die hauptsächlich aus acetyliertem oder nicht acetyliertem Glucosamin bestehen. Im PathoDx-Verfahren reagieren spezifische Antikörper auf Latexpartikeln mit Streptokokken-Gruppenantigenen, die aus der bakteriellen Zellwand extrahiert wurden, und agglutinieren diese. Der Test ist für die Verwendung mit Streptokokken-Kolonien vorgesehen, diebeta-hämolysierend auf Blutagar (Schaf) wirken, oder für die Verwendungmit reinen Streptokokken-Isolaten in Kulturbouillon. Die Reagenzien wurden entwickelt, um bei einer oder zwei 18 bis 24 Stunden Kolonien der meisten beta-hämolysierenden Streptokokken-Isolate eine positive Agglutination (2+ oder höher) hervorzurufen.
  • Gebrauchsfertig – Fertigreagenzien
  • Einfach zu lagern – Bei 2 bis 8 °C lagern
  • Leicht zu interpretieren – Das PathoDx Gruppierungskit wurde entwickelt, um mit dem Extrakt einer oder beider Kolonien einer 18 bis 24 Stunden-Kultur von Streptokokken der Lancefield-Gruppe C (große Kolonie) in 60 Sekunden bei den meisten Streptokokken-Isolate eine Agglutinationsreaktion von 2+ oder höher hervorzurufen. Ein Negativtest zeigt einheitlich milchiges Erscheinungsbild ohne Agglutination nach 60 Sekunden.
Strep C-Gruppierungslatex (orangefarbene Kappe) enthält 3,0 ml einer Suspension synthetischer blauer Latexpartikel, die mit Kaninchen-Antikörper gegen IgG-sensibilisiert wurden und mit 0,098 % Natriumazid und 0,05 % ProClin 300® Konservierungsmittel beschichtet sind.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
PathoDX™ Strep C-Gruppierungslatex
Streptokokken-Testkit
60 Tests/Packung
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ PathoDX™ Strep C-Gruppierungslatex > Strep C-Gruppierung Latex