Learn More
Thermo Scientific™ PathoDX™ Strep A-Gruppierungslatex
PathoDx Strep-A-Gruppierungslatex wird mit Streptokokken-Gruppierungskits verwendet.
Marke:  Thermo Scientific™ R62030
128.87 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12603728
  • 130.00 CHF / 60 Tests
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Remel™ PathoDx™ Strep A-Gruppierungslatex mit Strep-Gruppierungskits. Das PathoDx-Verfahren verwendet eine Latexagglutinationsmethode in Kombination mit einem Salpetersäure-Extraktions-Verfahren1,2 Die an die Latex-Partikel gebundenen IgG-Antikörper sind jeweils hochspezifisch für ein bestimmtes Streptokokken-Gruppenantigen. Diese Methode bietet im Vergleich zu anderen Streptokokken-Gruppierungsverfahren erhebliche Vorteile hinsichtlich Schnelligkeit, Einfachheit und Komfort.
Die Streptokokken-Gruppenkohlehydrate der Streptokokken-Gruppe A sind komplexe Antigene mit einem Rhamnose-Oligosaccharid und unterschiedlichen Seitenketten, die hauptsächlich aus acetyliertem oder nicht acetyliertem Glucosamin bestehen. Im PathoDx-Verfahren reagieren spezifische Antikörper auf Latexpartikeln mit Streptokokken-Gruppenantigenen, die aus der bakteriellen Zellwand extrahiert wurden, und agglutinieren diese. Der Test ist für die Verwendung mit Streptokokken-Kolonien vorgesehen, diebetahämolysierend auf Blutagar (Schaf) wirken, oder für die Verwendungmit reinen Streptokokken-Isolaten in Kulturbouillon. Die Reagenzien wurden entwickelt, um bei einer oder zwei 18 bis 24 Stunden Kolonien der meisten beta-hämolysierenden Streptokokken-Isolate eine positive Agglutination (2+ oder höher) hervorzurufen.
  • Gebrauchsfertig – Fertigreagenzien
  • Einfach zu lagern – Bei 2 bis 8 °C lagern
  • Leicht zu interpretieren – Das PathoDx Strep Gruppierungskit wurdeentwickelt, um mit dem Extrakt einer oder beider Kolonien einer 18 bis 24 Stunden-Kultur von Streptokokken der Lancefield-Gruppe A (große Kolonie) in 60 Sekunden bei den meisten Streptokokken-Isolate eine Agglutinationsreaktion von 2+ oder höher hervorzurufen. Ein Negativtest zeigt einheitlich milchiges Erscheinungsbild ohne Agglutination nach 60 Sekunden.
Strep A-Gruppierungslatex (rote Kappe) enthält 3,0 ml einer Suspension synthetischer blauer Latexpartikel, die mit Kaninchen-Antikörper gegen IgG-sensibilisiert wurden und mit 0,098 % Natriumazid und 0,05 % ProClin 300® Konservierungsmittel beschichtet sind.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PathoDX™ Strep A-Gruppierungslatex
Streptokokken-Testkit
60 Tests/Kit
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Instructions
Name des Produkts
Thermo Scientific™ PathoDX™ Strep A-Gruppierungslatex > Strep-A-Gruppierungslatex