Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ PathoDX™ Respiratory Virus Panel RSV-Reagenz
Das Remel PathoDx Respiratory Virus Panel RSV-Reagenz ist zur Verwendung mit dem PathoDx Respiratory Virus Panel vorgesehen.
Marke:  Thermo Scientific™ R62411
Artikelnummer. 11494129
  • 300.00 CHF / 40 Tests
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Beschreibung
Das Remel PathoDx Respiratory Virus Panel RSV-Reagenz ist zur Verwendung mit dem PathoDx Respiratory Virus Panel vorgesehen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
TB-Kaliumpermanganat; 250 ml/Flasche
Nasen-Rachen-Raum
1 x 10 ml
Respiratorisches-Synzytial-Virus (RSV)-Antigen
Reagenz
Dokumentation
Instructions
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2836552 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2019 Catalog NumberR62411
Chargennummer2424071 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2018 Catalog NumberR62411
Chargennummer2339432 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/06/2018 Catalog NumberR62411
Chargennummer1114008-COA Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/04/2017 Catalog NumberR62411
Chargennummer973736-COA Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2017 Catalog NumberR62411
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Remel™ PathoDX™ Respiratory Virus Panel RSV-Reagenz > TB Kaliumpermanganat; 250 ml/Flasche