Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ MacConkey-Agar
Der Thermo Scientific™ Remel MacConkey-Agar wird für die selektive und differentielle Isolierung gramnegativer Bazillen auf der Basis der Laktosefermentation verwendet.
206.00 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12647619
|
Thermo Scientific™
R453802 |
500 g |
206.00 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Remel MacConkey Agar wird für die selektive und differentielle Isolierung gramnegativer Bakterien auf der Basis der Laktose-Fermentation verwendet.
Spezifikation
MacConkey-Agar | |
Pulver | |
Agar |