Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Cetrimid-selektives Agar (dehydriert)
Isolieren Sie mit diesem Medium selektiv Pseudomonas aeruginosa und andere gramnegative, nicht-fermentative Bakterien und bestimmen Sie sie präsumptiv.
Marke:  Thermo Scientific™ R452802
Artikelnummer. 11972642
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Selektive Isolierung und präsumptive Bestimmung von Pseudomonas aeruginosa und anderen nicht-fermentativen, gramnegativen Bazillen mit Thermo Scientific™ Remel™ Cetrimid-Selektivagar (dehydriert). King et al. entwickelten ein Medium namens Tech Agar, das zur Verbesserung der Pyocyanin-Produktion von Pseudomonas1 verwendet wurde. 1955 beschrieb Lowbury die Verwendung von Cetrimid in einem selektiven Medium für P. aeruginosa2. Diese Formulierung wird von der United States Pharmacopeia (USP) und der AOAC International (AOAC)3,4 empfohlen. Centrimid-Agar hat die Formel von Tech Agar, wird aber durch Zugabe von Centrimid modifiziert.
Selektive Isolierung und präsumptive Bestimmung von Pseudomonas aeruginosa und anderen nicht-fermentativen, gramnegativen Bazillen mit Cetrimid-Selektivagar (dehydriert).
  • Selektiv: Centrimid im Medium hemmt andere Bakterien als P. aeruginosa, indem es die Freisetzung von Stickstoff aus Bakterienzellen verursacht, wodurch das Medium selektiv für P. aeruginosa wird.
  • Einfache Ablesbarkeit: P. aeruginosa bildet fluoreszierend-grüne Kolonien, die sich leicht von den anderen, nicht fluoreszierenden Kolonien unterscheiden lassen.
  • Diese Formulierung wird von der United States Pharmacopeia (USP) und der AOAC International (AOAC)3,4 empfohlen. Centrimid-Agar hat die Formel von Tech Agar, wird aber durch Zugabe von Centrimid modifiziert.
Dieses Medium enthält Kaliumsulfat und Magnesiumchlorid, die die Produktion von Pyocyanin und Fluorescein stimulieren. Die Fluorescein-Produktion wird mit einem ultravioletten Licht visualisiert. P. aeruginosa zeichnet sich durch die Herstellung von Pyocyanin aus, einem blaugrünen, wasserlöslichen, nicht fluoreszierenden Phenazin-Pigment. Centrimid (N-Acetyl-NNN-Trimethyl-Ammoniumbromid, Cetavlon) bewirkt, dass Stickstoff und Phosphor aus Bakterienzellen freigesetzt werden und hemmt andere Bakterien als P. aeruginosa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Industrieanwendung: BAM, USP.
Pulver
500 g
Selektiver Cetrimid-Agar
Agar
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Remel™ Cetrimid-selektives Agar (dehydriert) > Selektiver Cetrimid-Agar; 500 g
REF R110131 und REF R112040 sind nicht als In-vitro-Diagnostikum vorgesehen.