Learn More
Thermo Scientific™ Bactistaph™ Latex-Agglutinationstest Kit
Stellen Sie zum Nachweis einer Infektion mit Staphylococcus aureus den Verklumpungsfaktor und Protein A fest. Damit können Sie S. aureus von anderen Staphylokoken-Arten unterscheiden.
Marke:  Thermo Scientific™ R21143
341.36 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12609937
  • 473.00 CHF / 450 Tests
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Nutzen Sie das Thermo Scientific™ Bactistaph™ Latex-Agglutinationstest Kit zum schnellen Nachweis von Staphylococcus aureus und zur Differenzierung von anderen Staphylokokken-Arten über Verklumpungsfaktor und Protein A.
Mit diesem Schnelltest können Sie mithilfe von Latexpartikeln gleichzeitig den Verklumpungsfaktor und Protein A erkennen. Die Agglutination der weißen Latexpartikel ist als positive Reaktion innerhalb von 60 Sekunden mit bloßem Auge sichtbar.
Verwenden Sie den Test bei Verdacht auf Bakterienkolonien von S. aureus. Vor dem Test ist eine Gramfärbung der verdächtigen Kolonien und ein Katalase Test durchzuführen, um sicherzustellen, dass es sich um Staphylokokken handelt.
Obwohl Staphylokokken häufig auf der Haut und den Schleimhäuten zu finden sind, werden sie mit zahlreichen menschlichen und tierischen Infektionen in Verbindung gebracht. S. aureus und andere Koagulase-positive Staphylokokken wurden als Ursache für eitrige Infektionen, Lebensmittelvergiftungen und toxisches Schocksyndrom identifiziert und aus nahezu allen anatomischen Bereichen isoliert.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Produkten vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
2 °C bis 8 °C
Bactistaph™ Latex-Agglutinationstest Kit
Faktor und Protein A zur Erkennung von Staphylococcus aureus
Latexreagenz, Positivkontrolle, Negativkontrolle, Einweg-Objektträger, Rührstäbe
450 Tests/Kit
Positiv, negativ
Ja
Testkit für Staphylococcus aureus
Latex
Staphylococcus aureus
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos
Documentos
Instructions
Product Certifications
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6223263 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/06/2025 Catalog Number
Chargennummer6211573 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/04/2025 Catalog NumberR21143
Chargennummer6175855 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2025 Catalog NumberR21143
Chargennummer6165675 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2024 Catalog NumberR21143
Chargennummer6138063 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/11/2024 Catalog NumberR21143
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Thermo Scientific™ Bactistaph™ Latex-Agglutinationstest Kit > 450 Tests/Kit
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado