Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Lugolsche Jodlösung
BactiDrop™ Lugolsche Jodlösung wird zum Nachweis von Helmintheneiern und -larven in Nasspräparationsverfahren und zur Unterscheidung von Parasitenzysten von den weißen Blutzellen des Wirts verwendet.
Marke:  Thermo Scientific™ R21528
Artikelnummer. 12769240
  • 162.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Beschreibung
Mit der Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Lugolschen Jodlösung können Sie Helmintheneier und -larven in Nasspräparationsverfahren nachweisen und Parasitenzysten von den weißen Blutzellen des Wirts unterscheiden. Die Diagnose von Darmparasiteninfektionen wird durch die Gewinnung und den mikroskopischen Nachweis von Darmpathogenen aus Stuhlproben bestätigt. Bei Nasspräparaten ist BactiDrop Lugolsche Jodlösung ein schnelles, unspezifisches Kontrastmittel, das frischen, nicht konservierten Stuhlproben zugesetzt wird, um den Nachweis von Helmintheneiern und -larven und die Unterscheidung von Parasitenzysten von den weißen Blutkörperchen des Wirts zu erleichtern1,2.
BactiDrop Lugolsche Jodfärbung wird zum Nachweis von Helmintheneiern und -larven verwendet. Sie wird 70%igem Ethanol versetzt, um eine Ethanol-Jod-Mischung herzustellen, die Teil des Trichrom-Färbeverfahrens ist. BactiDrop Lugolsche Jodlösung, die mit 70%igem Ethanol versetzt wurde, entfernt auch das Quecksilberchlorid, das in einigen Fäkalienkonservierungsmitteln wie PVA und Schaudinns Fixiermittel verwendet wird. Bei Nasspräparaten von Stuhlproben, die mit BactiDrop Lugolscher Jodlösung angefertigt wurden, sind die Kerne der Protozoen-Zysten zwar besser sichtbar, jedoch sind die Trophozoiten in der Regel verzerrt. Helmintheneier und -larven sind in Nasspräparaten erkennbar, wobei die Jodfärbung die inneren morphologischen Details verdecken kann. Konzentrierte BactiDrop Lugolsche Jodlösung muss vor der Färbung von Nasspräparaten verdünnt werden, um die Koagulation von Fäkalpartikeln zu verhindern und die Refraktivität einiger Parasiten zu erhalten3. Das Reagenz wird als 0,75 ml-Ampullen geliefert. Dieses Reagenz wurde nach dem Qualitätskontrollverfahren getestet und als akzeptabel eingestuft. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern verfügbar. Weitere Informationen auf Anfrage. Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,75 ml/Ampulle; 50/Pk.
50/Packung
CE-Zeichen
0,75 ml-Ampullen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Lugolsche Jodlösung > 0.75 ml/Ampulle; 50/Packung