Learn More
Thermo Scientific™ Agglutinierende Seren, Salmonella O/Vi
Serologische Indentifkation somatischer O/Vi-Antigene von Salmonella-Stämmen mittels Objektträger- und/oder Röhrchen-Agglutinationstest unter Verwendung von Salmonella O/Vi-agglutinierenden Seren.
Marke:  Thermo Scientific™ R30957401
176.79 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11974092
  • 227.00 CHF / 2 Milliliter
Verfügbar ab: 06-06-2025
Beschreibung
Thermo Scientific™ Remel™ Salmonella O/Vi-agglutinierende Seren zur serologischen Identifkation somatischer O/Vi-Antigene von Salmonella-Stämmen auf Objektträgern und inRöhrchen zur serologischen Identifizierung von Salmonella-Kulturen für epidemiologische und diagnostische Zwecke. Die Seren werden zur Entfernung von Agglutininen anderer Salmonella-Antigene und Paracolon-α-Agglutinin absorbiert. Somatische Salmonella-agglutinierende Seren (ZC) sind für die Identifizierung von O-Antigenen bestimmt.
Serologische Tests basieren auf der Tatsache, dass Antikörper im Serum, die sich als Reaktion auf Exposition gegenüber bakteriellen Antigenen gebildet haben, mit Bakterien, die Träger homologer Antigene sind, sichtbar agglutinieren.
Die Gattung Salmonella wird gemäß dem Kauffmann-Weiß-Schema nach Verbindungen somatischer (O) und flagellarer (H) Antigene in Serotypen unterteilt, die mittels Agglutinationstests identifiziert werden können.1 Agglutinationsseren sollten bei Bestätigungstests verwendet werden, können jedoch unter Vorbehalt auch für Screeningtestseingesetzt werden.2 Diese einfachen Tests erkennen schnell spezifische bakterielle Antigene zur Identifizierung, Gruppierung und/oder Typisierung von Salmonellen und anderen Mikroorganismen in Lebensmitteln. Enthält agglutinierende Seren zur Identifizierung somatischer O/Vi-Antigene von Salmonellen (Gruppen A–S), wodurch eine schnelle, genaue und zuverlässige Identifizierung von Salmonella-Stämmen möglich ist.
  • Gebrauchsfertig: Flüssigreagenzien in 2 ml-Fläschchen
  • Schnell: Ergebnisse innerhalb 1 Minute.
  • Leicht zu interpretieren: Ein positives Ergebnis wird durch sichtbare Agglutination angezeigt
  • Weniger Probe erforderlich
Jedes Kit enthält eine Flasche Antiseren (2 ml), konserviert entweder mit 0,5 % Phenol oder 0,1 % Natriumazid. Die Seren wurden aus Kaninchen gewonnen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Positiv
Salmonellen O Antigen
Polyvalent
2 mL
Salmonella O/Vi
Agglutinationsseren
2 ml/Fläschchen
Salmonella O/Vi
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6158985 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2024 Catalog NumberR30957401
Chargennummer6143085 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2024 Catalog NumberR30957401
Chargennummer6138956 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/10/2024 Catalog NumberR30957401
Chargennummer6107771 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/09/2024 Catalog NumberR30957401
Chargennummer3813456 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2024 Catalog NumberR30957401
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Agglutinierende Seren, Salmonella O/Vi > Salmonella O/Vi