Learn More
Thermo Scientific™ Neisseria meningitidis-agglutinierende Seren
Meningococcus-agglutinierende Sera werden bei der qualitativen serologischen Identifizierung von Neisseria meningitidis der Serogruppen A, B, C, D, X, Y, Z, W135, A-D und X-Z + W135 eingesetzt.
Marke:  Thermo Scientific™ R30166601
303.68 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13225589
  • 312.00 CHF / 2 Milliliter
Lager vorrätig
Beschreibung
Thermo Scientific™ Remel™ Meningococcus-agglutinierende Seren zur serologischen Identifizierung von Neisseria meningitidis der Gruppen A, C, D, X, Y, Z und W135 für epidemiologische und diagnostische Zwecke. Die Gruppenspezifität basiert auf der Identität von Kapselpolysacchariden und Stämmen, die diese Materialien besitzen, werden durch das homologe Antiserum spezifisch agglutiniert. Bei bakterieller Meningitis ist es wichtig, so früh wie möglich eine präsumtive Identifizierung des Infektionserregers zu erhalten, damit eine adäquate antimikrobielle Therapie begonnen werden kann.
Serologische Tests basieren auf der Tatsache, dass Antikörper im Serum, die sich als Reaktion auf Exposition gegenüber bakteriellen Antigenen gebildet haben, mit Bakterien, die Träger homologer Antigene sind, sichtbar agglutinieren. Für positive Kontrollorganismen sollten homologe Kulturen verwendet werden.
  • Gebrauchsfertig – Fertigreagenz
  • Einfache Lagerung – Bei 2 bis 8 °C lagern
  • Polyvalente Seren sind nur zur Verwendung auf Objektträgern bestimmt.
  • Leicht zu interpretieren
    • Testsuspension – Starke und deutlich sichtbare Agglutination innerhalb einer Minute.
    • Kontrollsuspension – Keine sichtbare Agglutination.
Meningococcus-agglutinierendes Serum wurde aus Kaninchen gewonnen und mit 0,5 % Phenol konserviert. Jede gebrauchsfertige Tropfflasche enthält 2 ml Flüssigkeit.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Neisseria meningitidis Polyvalente Gruppen A-D
N. meningitidis durch schnelle Objektträger-Agglutination und CIE-Verfahren
Polyvalent
2 ml/Fläschchen
Neisseria meningitidis
Ja
Testkit für Neisseria meningitidis
Polyvalente Gruppen A – D
2 mL
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Neisseria meningitidis-agglutinierende Seren > Polyvalentes A-D