Learn More
Novus Biologicals™ RelA/NFkB p65 [p Ser276] Inhibitor Peptide Set
Applications: In vivo assay, Functional (Inhibition), Block/Neutralize
749.00 CHF - 1300.00 CHF
Spezifikation
Wirtsspezies Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Mammal
Komponenten NF-kB p65 (Ser276) Inhibitor peptide: 2 x 1mg (lyophilized) DRQIKIWFQNRRMKWKKQLRRPSDRELSE (p65 sequence: QLRRPSDRELSE). Molecular weight: 3830; Antennapedia Control peptide: 2 x 1mg (lyophilized) DRQIKIWFQNRRMKWKK. Molecular weight: 2361
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blocking/Neutralizing, Functional (Inhibition), In vivo assay
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produkttyp RelA/NFkB p65 [p Ser276] Inhibitor Peptide Set
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18122254
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP2-26505-5MG
5 mg
1300.00 CHF
5 Milligramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18711134
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP2-26505
749.00 CHF
2 Milligramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Mammal
Blocking/Neutralizing, Functional (Inhibition), In vivo assay
RelA/NFkB p65 [p Ser276] Inhibitor Peptide Set
Lyophilisiert
NF-kB p65 (Ser276) Inhibitor peptide: 2 x 1mg (lyophilized) DRQIKIWFQNRRMKWKKQLRRPSDRELSE (p65 sequence: QLRRPSDRELSE). Molecular weight: 3830; Antennapedia Control peptide: 2 x 1mg (lyophilized) DRQIKIWFQNRRMKWKK. Molecular weight: 2361
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
RelA/NFkB p65 [p Ser276]
Dokumentation
Product Certifications
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novus Biologicals™ RelA/NFkB p65 [p Ser276] Inhibitor Peptide Set