Learn More
Memmert™ Verstärktes Edelstahl-Lochblech
Additional reinforced stainless steel shelf for reinforced chamber option
Marke:  Memmert™ HPP1060ecoB32549
633.47 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17189624
  • 700.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-09-2025
Beschreibung
  • Mit Führungsleisten und Befestigungsschrauben
  • Erfordert Option K1
  • Max. Belastung der Kammer beachten; max. Belastung 60 kg
Spezifikation
Spezifikation
HPP1060eco
Edelstahl
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Verstärktes Edelstahl-Lochblech > HPP1060eco