Learn More
Brady™ Warnschild aus verstärktem Polypropylen
10.60 CHF - 24.50 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
---|---|
Material | Polypropylen |
Menge | Je 1 |
Beschreibung | Verstärktes Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verschiedene Anwendungen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10410884
|
Brady™
252201 |
315 mm |
24.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10694725
|
Brady™
252200 |
200 mm |
10.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
ISO 7010 | |
Je 1 | |
Verschiedene Anwendungen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich | |
-40 °C bis 120 °C | |
Warnung vor brennbaren Materialien | |
Schwarz auf gelb |
Polypropylen | |
Verstärktes Polypropylen | |
0,369 mm | |
Dreieckig | |
Warnschild |