Learn More
Brady™ Warnschild aus verstärktem Polypropylen
Marke: Brady™ 252201
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
ISO 7010 | |
Polypropylen | |
Verstärktes Polypropylen | |
315 mm | |
315 mm | |
Dreieckig | |
Warnschild |
PIC 300-TRI 315-B7527 | |
Je 1 | |
Verschiedene Anwendungen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich | |
0,369 mm | |
-40 °C bis 120 °C | |
Warnung vor brennbaren Materialien | |
Schwarz auf gelb |