Learn More
BINDER™ Reinforced Inner Chamber
Reinforced inner chamber for climate chambers and cooling incubation chambers.
Marke:  BINDER™ 8012-2525
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30238272
  • 972.99 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Beschreibung
  • Reinforced inner chamber for bulky and heavy samples.
  • Weight capacity ranged from 100 to 200 kg, depending on model.
Spezifikation
Spezifikation
KBF PRO 260
Stainless Steel
Chamber Rack
180 kg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Reinforced Inner Chamber > For use with KBF PRO 260