Learn More
Gilac™ Reinforced Finely Perforated Stackable Crate with Handles
Finely perforated crate in food-grade plastic (HDPE). Stackable reinforced crate with handles, ideal for handling in the food industry.
33.83 CHF
Spezifikation
Produkttyp Storage Container
Länge (metrisch) 545 mm
Breite (metrisch) 390 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Abmessungen (L x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
30245723
Unterlagen ansehen
Gilac™
G154749
545 x 390 x 200 mm
33.83 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30245675
Unterlagen ansehen
Gilac™
G189721
545 x 390 x 300 mm
33.83 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
  • Stackable reinforced crate with handles, ideal for handling in the food industry
  • Its very fine perforations ensure excellent ventilation of the food, even when stacked
  • This professional-quality reinforced box is designed for intensive use
Spezifikation
Spezifikation
Storage Container
545 mm
390 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilac™ Reinforced Finely Perforated Stackable Crate with Handles