Learn More
Reichert™ Handrefraktometer Reichert RHINO, RHINO VET360
Robustes tragbares Refraktometer zur Bestimmung des spezifischen Gewichts von Urin sowie der Serum-/Plasmaproteinwerte
Marke: Reichert™ 137536l0
Includes: Das Handbuch beinhaltet einen vollständigen Satz von Konvertierungstabellen für Proteine, Urin-Feststoffe und den Brechungsindex.
Beschreibung
Robustes tragbares Refraktometer zur Bestimmung des spezifischen Gewichts von Urin sowie der Serum-/Plasmaproteinwerte
- Wasserdicht, staubdicht und stoßfest gemäß IP67
- Bestimmt die relative Dichte von Urin und die Proteinkonzentration in Plasma, Serum und Peritonealflüssigkeit
- Der automatische Temperaturausgleich liefert genaue Messwerte unabhängig von der Umgebungstemperatur
- Korrigiert alle Messwerte auf die Standardreferenztemperatur von 20 °C (68 °F)— und bietet eine wesentlich höhere Genauigkeit als Urinometer oder Reagenzstreifen
- Enthält spezielle Skalen für große und kleine Tiere
- Dank vollständiger Versiegelung für den Einsatz im Innen- oder Außenbereich geeignet
- Messwerte von 16° bis 32 °C (61° bis 90 °F)
- Tropfen der Probe auf das Prisma geben
- Gerät senkrecht zur Lichtquelle halten
- In das fokussierbare Okular schauen
Spezifikation
Tragbares klinisches VET360 Refraktometer | |
±0,001 rel. Dichte, ±0,2 g/100 ml Serumprotein | |
Den Tropfen der Probe auf das Prisma legen, die Einheit senkrecht zur Lichtquelle halten und in das fokussierbare Okular schauen | |
IP67. | |
1,6 in. | |
9.2 in. | |
1,6 in. |
1 bis 1,06 urinspezifische Schwerkraft, 2 bis 14 g/100 ml Serumprotein | |
0.001 sp. gr., 0.1 g/100 ml Serumprotein | |
Das Handbuch beinhaltet einen vollständigen Satz von Konvertierungstabellen für Proteine, Urin-Feststoffe und den Brechungsindex. | |
9,2 x 1,6 x 1,6 in., (233 x 40,6 x 40,6 mm) | |
40,6 mm | |
233 mm | |
40,6 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Reichert™ Handrefraktometer Reichert RHINO, RHINO VET360 > Vet360
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur