Learn More
Reichert™ Industrielle Refraktometer zur Flüssigkeitsprüfung
Speziell für die Überprüfung des Konzentrationsverhältnisses wasserlöslicher Industrieflüssigkeiten entwickelt
Marke: Reichert™ 13754000
Includes:
- Haltbarer Tragekoffer aus Kunststoff
- Pipetten für die Probenapplikation
- Justierschlüssel für Kalibrierung
Beschreibung
Tragbare Testgerät sind ideal für Anwendungen wie Kühlmittel und Schmierstoffe in der Metallverarbeitung, Flüssigkeiten zur Wärmebehandlung, Hydraulikflüssigkeiten, Feuerlöschschaum und Galvanisierungsbäder
- Der automatische Temperaturausgleich liefert präzise Messwerte ohne Korrekturtabellen oder Temperaturmessungen
- Temperaturbereich von -15° bis +38 °C (+59 ° bis +100 °F)
- Große, leicht ablesbare Skalen und Schärfentiefe
- Tragbar: kein Akku oder Netzkabel erforderlich
- Robustes, chemisch beständiges Gehäuse
IFT10HP Modell
- Hochpräzises optisches Gerät mit verbesserter 0-10 Skala mit 0.1-Skalenschritten für die Prüfung von synthetischen Schneid- und Schleifflüssigkeiten und Schmierstoffen mit geringer Konzentration
- 10X fokussierbares Okular
- Beschichtete optische Komponenten aus Antireflexionsglas verbessern die Beleuchtung und den Kontrast bei Schattenlinien
- Versiegeltes Gehäuse und Okular; wasserdicht und staubdicht gemäß IP67-Schutzart
- Schwarzes Polycarbonat-Gehäuse reduziert Streulicht
- Frei wählbare Skala von 0-30 in Schritten von 0.5; Genauigkeit bis zu ±0.25 %
- Okular mit großer Schärfentiefe
- Für den Einsatz in Produktionsbereichen; stoßfest, hält wiederholten Stürzen aus einer Höhe von 3 Fuß stand
Serviceleistungen
Ein Jahr
Spezifikation
0 bis 30 Brix | |
Destilliertes Wasser | |
0.005 | |
Transportkoffer aus langlebigem Kunststoff, Pipetten zum Probenauftrag, Schraubendreher zur Kalibrierungseinstellung |
1,33 bis 1,38 | |
±0,2 | |
Ideal für Anwendungen wie Kühlmittel und Schmierstoffe in der Metallverarbeitung, Flüssigkeiten zur Wärmebehandlung, Hydraulikflüssigkeiten, Feuerlöschschaum und Galvanisierungsbäder | |
15°bis 38 °C |