Learn More
Reichert™ Tragbare digitale Refraktometer
Hohe Funktionalität und Leistung in einem kleinen Paket
438.00 CHF - 447.00 CHF
Spezifikation
Brechungsindex | 1.33 bis1.45 |
---|---|
Kalibrierung | Destilliertes Wasser |
Display | LCD |
Beleuchtungsart | 589 nm-LED |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Einfach zu verwenden und schnelle Ergebnisse |
Produktcode | Marke | Genauigkeit | Auflösung | Temperaturkompensation | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Genauigkeit | Auflösung | Temperaturkompensation | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10440274
|
Reichert™
13940000 |
±0.0002 nD, ±0.2 % Brix | 0.0001 nD, 0.1 % Brix | 10 bis 40 °C |
447.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11960607
|
Reichert™
13940013 |
± 0,1% | 0,1% | 20 °C |
438.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11970607
|
Reichert™
13940015 |
0,3 °C Gykol, 0,003 rel. Dichte Batterieelektrolyt, 1 °C Scheibenflüssigkeit | 0.3 °C Glykol, 0.003 spez. Gew. Batterieelektrolyt, 1 ° C Scheibenflüssigkeit | 20 °C |
438.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11980607
|
Reichert™
13940017 |
5 °C | 5 °C | 20 °C |
438.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Hohe Funktionalität und Leistung in einem kleinen Paket
Diese vielseitigen Taschenrefraktometer sind einfach zu bedienen und liefern schnelle Ergebnisse. Sie sind sparsam im Betrieb und liefern 10,000+ Messungen an zwei AAA-Batterien.
- Die LCD-Anzeige wechselt zwischen Brechungsindex und % Brix
- Große Messbereiche von 1.3330 bis 1.4465 RI und 0.0 bis 62.0 % Brix für die Mehrzahl der Anwendungen
- Das kontrastreiche fünfstellige Display zeigt vollständige Messwerte an, ohne Scrollen der Ziffern
- Automatische Messungen in Sekundenschnelle auf Knopfdruck, ohne dass der Anwender auf die Interpretation einer Schattenlinie angewiesen ist
- Elektronischer automatischer Temperaturausgleich von 10 bis 40 °C (50 bis 104 °F) für präzise Messungen im Innen- oder Außenbereich
- Batterie: 2 “AAA”; der automatische Abschaltmodus verlängert die Batterielebensdauer über 10,000 Messungen hinaus; die Batteriestandsanzeige wird angezeigt, wenn das Gerät eingeschaltet wird
- Robustes Gehäuse; wasser- und staubdicht
- Rutschfester Griff durch Gummigriffe auf jeder Seite
- Display: Direkt ablesbare LCD-Anzeige; umschaltbar zwischen RI- und Brix-Skala
- Auflösung: 0.0001RI-Einheiten; 0.1 % Brix
- Genauigkeit: ±0.0002 RI, ±0.2 % Brix
- Wasserkalibrierung
- Temperaturgenauigkeit: ±0.1 °C
Certifications
CE, RoHS und WEEE
Compliance
IP65 staubdicht/wasserdicht
Warranty
Ein Jahr
Spezifikation
1.33 bis1.45 | |
LCD | |
Einfach zu verwenden und schnelle Ergebnisse | |
IP65, RoHS, WEEE, CE | |
100 g | |
1.06 Zoll | |
3,9 in. | |
2.13 Zoll |
Destilliertes Wasser | |
589 nm-LED | |
Messgerät, Tragekoffer, Batterien, Anweisungen | |
3,5 oz. | |
3,9 x 2,13 x 1,06 in., (99 x 54,1 x 26,9 mm) | |
26.9 mm | |
99 mm | |
54.1 mm |